文件
MAK056
Sigma-Aldrich
胆碱/乙酰胆碱定量试剂盒
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests (for choline assay and 50 tests acetylcholine assay)
同義詞:
胆碱/乙酰胆碱检测试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.25
用途
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests (for choline assay and 50 tests acetylcholine assay)
檢測方法
colorimetric
fluorometric
儲存溫度
−20°C
一般說明
胆碱是一种必需营养素,通常与复合维生素 B 组,在许多生物过程中起关键作用。胆碱是合成乙酰胆碱的前体,乙酰胆碱是外周和中枢神经系统的重要神经递质。
應用
胆碱/乙酰胆碱定量试剂盒已用于定量样品中的胆碱和乙酰胆碱含量。
適合性
适用于细胞和组织培养上清液以及血清、血浆、尿液和其他生物液体。
原則
在该试验中,通过偶联酶反应测定胆碱浓度,得到比色 (570 nm)/荧光(λex = 535/ζ em = 587 nm)产品,与存在的胆碱成比例。乙酰胆碱水平可通过在反应中加入乙酰胆碱酯酶,将乙酰胆碱水解为胆碱和醋酸盐来确定。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup