Merck
LB6
聚苯乙烯乳胶珠
0.6 μm mean particle size
同義詞:
Latex microspheres, Polystyrene beads, Polystyrene microspheres, laboratory beads
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.22
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
mean particle size
0.6 μm
General description
聚苯乙烯微粒是稳定的阴离子胶体颗粒。这种微粒是在聚结珠(coalescent bead)形成的条件下由苯乙烯聚合而成。聚苯乙烯乳胶微珠广泛应用于吞噬实验、抗体介导凝集诊断、电子显微镜和细胞计数器校准。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 聚苯乙烯乳胶珠
存儲類別/等級
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)