文件
K1001
Sigma-Aldrich
β-雌二醇-6-酮
同義詞:
1,3,5-雌三烯-3,17β-二醇-6-酮, 3,17β-二羟基-1,3,5(10)-雌三烯-6-酮, 6-酮雌二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H22O3
CAS號碼:
分子量::
286.37
Beilstein:
3208779
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥98.00% (TLC)
形狀
powder
溶解度
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15,17,19,21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,17+,18+/m1/s1
InChI 密鑰
ZHTDDOWJIRXOMA-YVEZLPLXSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3