應用
谷胱甘肽检测试剂盒(荧光法)提供了快速而便捷的对细胞和组织提取物或正在生长的细胞中的还原型谷胱甘肽定量的方法。试剂盒中提供可诱导细胞凋亡的星形孢菌素。由于在星形孢菌素诱导的细胞中还原型谷胱甘肽的量显著低于非诱导细胞,因此可作为对照系统。
谷胱甘肽测定试剂盒,荧光法已用于细胞内巯基测定和大鼠肝脏谷胱甘肽测定。
生化/生理作用
谷胱甘肽 (GSH) 作为几种抗氧化酶的辅助因子,有助于维生素 C 和 E 的再生,可调节细胞增殖和凋亡。GSH 对线粒体功能和线粒体 DNA (mtDNA) 的维持具有重要意义。该基因突变与阿尔茨海默病、帕金森病和亨廷顿顿病有关。
还原型谷胱甘肽(GSH),是三肽类化合物 (γ-谷氨酸-半胱氨酰甘氨酸),是大多数活细胞中主要的自由巯基,参与多种生物学过程,如:外来化合物解毒,清除过氧化氢物,维持蛋白巯基化物的氧化状态。它是动物组织中重要的抗氧化物质。谷胱甘肽在细胞内主要以还原形式存在(90-95%的总谷胱甘肽)。 其余的则以氧化形式存在(谷胱甘肽二硫化物,GSSG)。细胞内GSH的状态是细胞整体健康的一个敏感指标,并且能够解毒。细胞内GSH水平过高可能表明发生病理变化。
分析報告
该试剂盒使用了一种能够自由穿梭于质膜的巯基探针(monochlorobimane)。这种自由的,未结合的探针的荧光非常微弱,但当它在反应中与还原型谷胱甘肽结合后,即形成具有强烈荧光的加合物。该反应由谷胱甘肽S-转移酶(GST)催化。
僅套裝組件
產品號碼
描述
- Assay Buffer 50 mL
- Substrate Solution 1 mL
- Lysis Buffer 10x 1.5 mL
- Glutathione S-Transferase 1 mL
- Staurosporine Ready Made 100 μL
- Glutathione, reduced 300 mg
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3