化驗
~95%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CC(NC(=O)C(CCC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
基底
Substrate for Factor XIa
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3