Key Documents
ADAPA438100-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 100 mL round-bottom tube, pack of 2 ea, for use with 100 mL round bucket
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
材料
round bottom
特點
for use with cap
holds 1 x 100 mL round-bottom tube
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022639161 (NA)
參數
2,900 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
106 mm
直徑
38 mm
相容性
for use with 100 mL round bucket
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Two adapters, each for one round-bottom tube 85/100 mL, diameter 38 mm  × length 106 mm. Fits round 100 mL buckets in Eppendorf rotor A-4-38.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG