Merck
A7331
反式-2-氨基环己烷羧酸
≥97% (titration)
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C7H13NO2
CAS 編號:
分子量::
143.18
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
3196018
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
assay
≥97% (titration)
mp
~255 °C (dec.)
SMILES string
N[C@@H]1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
存儲類別/等級
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)