Merck
A6784
白蛋白 溶液 人
10% in 0.85% sodium chloride and 0.05% sodium azide, aseptically filled
同義詞:
HSA
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
CAS 編號:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Concentration:
10% in 0.85% sodium chloride and 0.05% sodium azide, 9.5-11.4% protein (biuret)
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
biological source
human
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
liquid
concentration
10% in 0.85% sodium chloride and 0.05% sodium azide, 9.5-11.4% protein (biuret)
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
人血清白蛋白(HSA)是人血浆蛋白的主要成分,为单体形式的α螺旋球蛋白。多肽单链由585个氨基酸残基组成,链内含有17个二硫键桥和1个游离半胱氨酸。
人血清白蛋白经过三种不同的翻译后修饰:氧化、糖基化和S-亚硝基化。修饰通常发生在球状蛋白的表面,不显著影响构象。然而,修饰强烈影响脂肪酸和药物分子的结合。
Application
人血清白蛋白溶液可作为RPMI 1640培养基的补充剂,用于多形核细胞(PMN)的培养。也可作为培养基,用于单核细胞来源树突状细胞的分化和成熟。
Biochem/physiol Actions
人血清白蛋白(HSA)在血液的胶体渗透压调节中起重要作用。也有利于离子稳态维持,例如可进行过渡金属的运输和储存。HSA与多种离子、分子的高结合能力令其成为用于生物物理、临床和工业研究的有效分子载体和纳米溶剂。人和牛白蛋白含16%氮,通常用作蛋白质校准研究的标准品。可作为封闭剂用于蛋白质免疫印迹分析(Western blot)和酶联免疫吸附测定(ELISA)。不含球蛋白的白蛋白适用于不能存在其他蛋白的应用(如电泳)。
Features and Benefits
  • 易形成晶体,含有大量酸性氨基酸。
  • 血清和血浆白蛋白不含糖,由55-62%的蛋白组成。
  • 由于高质荷比,白蛋白可结合水、Ca2+、Na+、K+、脂肪酸、胆红素、激素和药物。
  • 自由的疏水区使得无脂肪酸的白蛋白可用于组织细胞培养时的脂类增溶
Other Notes
详情参见人血清白蛋白
Disclaimer
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 白蛋白 溶液 人
存儲類別/等級
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)