Merck
A024
MECA
solid
同義詞:
5′-N-Methylcarboxamidoadenosine
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C11H14N6O4
CAS 編號:
分子量::
294.27
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
form
solid
color
white
solubility
0.1 M HCl: soluble, H2O: slightly soluble, ethanol: slightly soluble
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
Gene Information
Biochem/physiol Actions
A2 adenosine receptor agonist.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)