Merck
74716
Octaethylene glycol monodecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (TLC)
同義詞:
C10E8, Decyl octaethylene glycol ether, Decyloctaglycol, Polyoxyethylene (8) decyl ether
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
CH3(CH2)9(OCH2CH2)8OH
CAS 編號:
分子量::
510.70
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4760288
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (TLC)
form
crystals
mol wt
510.70 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
refractive index
n20/D 1.457
density
1.008 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-28-13-15-30-17-19-32-21-23-34-25-26-35-24-22-33-20-18-31-16-14-29-12-10-27/h27H,2-26H2,1H3
InChI key
UJMHIOBAHVUDGS-UHFFFAOYSA-N
存儲類別/等級
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)