Merck
08059
硼酸盐缓冲盐水
pH 8.2
同義詞:
盐水、硼酸盐缓冲液 (pH 8.2)、片剂
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
form
tablet
Quality Segment
pH
8.2
solubility
water: 2 tablet/liter
Application
硼酸盐缓冲盐水已被用于确定热灭活的、硼酸盐缓冲的支气管戈登菌悬液、嗜粪红球菌或仁川冢村氏菌是否可用于治疗犬跳蚤过敏。硼酸盐缓冲盐水也被用于研究慢病毒介导的靶向人转移抑制因子 1(MTSS1,MIM-B 基因)基因的 siRNA 对肝细胞癌 (HCC) MHCC97H 细胞侵袭和转移潜能的影响。使用硼酸盐缓冲盐水测定包装溶液渗透压摩尔浓度和缓冲剂对软性联系镜参数的影响。
Packaging
100 片剂泡罩包装
Preparation Note
在500mL水中加入1片,得到0.010M硼酸盐缓冲液,0.15M NaCl,pH8.2
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
存儲類別/等級
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)