重要文件
00043
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Tyr(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
Nα-Boc-O-苄基-Nα-甲基-L-酪氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H27NO5
CAS號碼:
分子量::
385.45
Beilstein:
2913415
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystalline
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
顏色
beige
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CN([C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H27NO5/c1-22(2,3)28-21(26)23(4)19(20(24)25)14-16-10-12-18(13-11-16)27-15-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
FSNRGORPOYPIJC-IBGZPJMESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)