等級
SAJ first grade
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: iron
存貨情形
available only in Japan
濃度
≥50.0%
密度
4.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
S=[Fe]
InChI
1S/Fe.S
InChI 密鑰
MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3