重要文件
RIE156328846
Rieke Metals, Inc.
5-Cyclobutyl-5-oxovaleric acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
170.21
MDL號碼:
Iupac Name
5-cyclobutyl-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-8(7-3-1-4-7)5-2-6-9(11)12/h7H,1-6H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
BRBJICIEJBXXJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off-white solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7084c
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)