重要文件
RIE156328660
Rieke Metals, Inc.
4'-Acetoxy-5-chlorovalerophenone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
254.71
MDL號碼:
Iupac Name
4-(5-chloropentanoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C13H15ClO3/c1-10(15)17-12-7-5-11(6-8-12)13(16)4-2-3-9-14/h5-8H,2-4,9H2,1H3
InChI 密鑰
XMIIREIYHGGVLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6156d
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)