重要文件
RIE156325134
Rieke Metals, Inc.
2-(Morpholinomethyl)benzophenone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
281.35
MDL號碼:
Iupac Name
[2-(4-morpholinylmethyl)phenyl](phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19NO2/c20-18(15-6-2-1-3-7-15)17-9-5-4-8-16(17)14-19-10-12-21-13-11-19/h1-9H,10-14H2
InChI 密鑰
RBGNDEVPFOAICT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0100-01
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)