重要文件
RIE156324803
Rieke Metals, Inc.
4'-carboethoxy-3-pyrrolidinomethyl benzophenone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
337.42
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 4-[3-(1-pyrrolidinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3/c1-2-25-21(24)18-10-8-17(9-11-18)20(23)19-7-5-6-16(14-19)15-22-12-3-4-13-22/h5-11,14H,2-4,12-13,15H2,1H3
InChI 密鑰
KCPDVUTXEGGRHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0300-13