重要文件
RIE156320758
Rieke Metals, Inc.
3,4'-Dichloro-4-methylbenzophenone
登入查看組織和合約定價
About This Item
分子量::
265.14
MDL號碼:
Iupac Name
(3-chloro-4-methylphenyl)(4-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O/c1-9-2-3-11(8-13(9)16)14(17)10-4-6-12(15)7-5-10/h2-8H,1H3
InChI 密鑰
QNVLVAUNMVUCJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5188-16
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)