重要文件
RIE156319119
Rieke Metals, Inc.
3-(1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-2-ylmethyl)phenylmagnesium bromide 0.25 M in Tetrahydrofuran
0.25 M in Tetrahydrofuran
登入查看組織和合約定價
About This Item
分子量::
326.52
MDL號碼:
Iupac Name
bromo[3-(3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinylmethyl)phenyl]magnesium
Inchi Code
1S/C16H16N.BrH.Mg/c1-2-6-14(7-3-1)12-17-11-10-15-8-4-5-9-16(15)13-17;;/h1-2,4-9H,10-13H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
JDPMMMHWPPZUKY-UHFFFAOYSA-M
Country of Origin
US
Physical Form
Liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/3194
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)