重要文件
PRIH3239D1B8
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-(7-Chloro-1-methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-propionic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
238.67
MDL號碼:
Iupac Name
3-(7-chloro-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O2/c1-14-9(5-6-10(15)16)13-8-4-2-3-7(12)11(8)14/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
LMGDISFVMJXNBH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR175428
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)