重要文件
8.18732
Sigma-Aldrich
2,3-己二酮
for synthesis
同義詞:
2,3-己二酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H10O2
CAS號碼:
分子量::
114.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
223-350-8
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
13 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
245 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-5.9 % (v/v)
bp
130 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
轉變溫度
flash point 28 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C(CCC)C(=O)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Synthesis of alpha-hydroxy ketones and vicinal (R, R)-diols by Bacillus clausii DSM 8716 T butanediol dehydrogenase: 本研究探讨了酶促还原 2,3-己二酮以产生羟基酮,提供了有关生物催化应用的见解(Muschallik et al., 2020)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 95.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.934 - 0.940
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
82.4 °F - closed cup
閃點(°C)
28 °C - closed cup