Merck
跳轉至
20-105
孔雀石绿溶液A
同義詞:
孔雀石绿染料, 孔雀石绿溶液, 孔雀石绿试剂
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
給您/庫存單位供貨能力價格
關於此項目
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
shipped in
wet ice
Application
用于孔雀石绿检测试剂盒。
研究类别
全部
Physical form
10 mM钼酸铵、1N HCl和3.4%乙醇。
Preparation Note
在4°C下可保存2年
Analysis Note
通过孔雀石绿测定法进行常规评估。
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 1
本產品
20-1041.106301.10329
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder (dehydrated (DCM))
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult®
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
存儲類別/等級