重要文件
MAT390508951
Matrix Scientific
3-Beta-Hydroxyolean-12-en-28-oic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
456.71
MDL號碼:
mp
310 C
Iupac Name
(4aS,6aS,6bR,10S,12aR,12bR,14bR)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-octadecahydropicene-4a(2H)-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C30H48O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21?,22-,23+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI 密鑰
MIJYXULNPSFWEK-ICNSIDBZSA-N
儲存溫度
Refrigerate
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/097638.html
Melting Point
310 C
MSDS
https://www.matrixscientific.com/097638.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)