重要文件
MAT379361576
Matrix Scientific
Morpholine-4-carbothiohydrazide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
161.23
MDL號碼:
mp
192
Iupac Name
4-morpholinecarbothiohydrazide
Inchi Code
1S/C5H11N3OS/c6-7-5(10)8-1-3-9-4-2-8/h1-4,6H2,(H,7,10)
InChI 密鑰
ACWSTHNVQZSSGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/085709.html
Melting Point
192
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/085709.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)