重要文件
MAT379359693
Matrix Scientific
5-Bromo-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
238.09
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-3-(1H-pyrrol-1-yl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C9H8BrN3/c10-7-5-8(9(11)12-6-7)13-3-1-2-4-13/h1-6H,(H2,11,12)
InChI 密鑰
WCKNBUSVKFPHEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/083830.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/083830.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)