重要文件
MAT333120061
Matrix Scientific
Ethyl (5,7-dihydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
264.23
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl (5,7-dihydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C13H12O6/c1-2-18-11(16)3-7-4-12(17)19-10-6-8(14)5-9(15)13(7)10/h4-6,14-15H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
ONXVDIQDSYRPNN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/064884.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/064884.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)