重要文件
MAT333116652
Matrix Scientific
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
261.13
MDL號碼:
mp
139-141
Iupac Name
3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6Cl2O2S/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)15-9(8(6)11)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
DTMXTCKEPQWRPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061472.html
Melting Point
139-141
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061472.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)