重要文件
MAT309668415
Matrix Scientific
4-Methoxy-7H-pyrimido[4,5-b][1,4]thiazin-6-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
196.23
MDL號碼:
Iupac Name
4-methoxy-7H-pyrimido[4,5-b][1,4]thiazin-6-ylamine
Inchi Code
1S/C7H8N4OS/c1-12-6-5-7(10-3-9-6)13-2-4(8)11-5/h2-3,11H,8H2,1H3
InChI 密鑰
MQUIGVVGQMWPHQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/058458.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/058458.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)