重要文件
MAT196009664
Matrix Scientific
{[4-(2-Methoxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]-methyl}amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
173.26
MDL號碼:
Iupac Name
[4-(2-methoxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-11-5-2-9(8-10)3-6-12-7-4-9/h2-8,10H2,1H3
InChI 密鑰
ASAQIHMTUYVBOL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040298.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040298.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)