重要文件
MAT196009263
Matrix Scientific
3-[(4-Chlorobenzyl)oxy]azetidine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
234.12
MDL號碼:
Iupac Name
3-[(4-chlorobenzyl)oxy]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO.ClH/c11-9-3-1-8(2-4-9)7-13-10-5-12-6-10;/h1-4,10,12H,5-7H2;1H
InChI 密鑰
WYMVANZSDZOIQK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040611.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040611.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)