重要文件
MAT196007780
Matrix Scientific
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno-[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
276.24
MDL號碼:
Iupac Name
3-amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7F3N2O2S/c1-3-2-4(10(11,12)13)5-6(14)7(9(16)17)18-8(5)15-3/h2H,14H2,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
SWVQIDPOEAYPAU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038973.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038973.html