重要文件
MAT196007571
Matrix Scientific
Methyl 5-isopropoxy-1H-indole-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
233.27
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 5-isopropoxy-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-8(2)17-10-4-5-11-9(6-10)7-12(14-11)13(15)16-3/h4-8,14H,1-3H3
InChI 密鑰
IJFTXEWKRQOJCV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038764.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038764.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)