重要文件
MAT184122924
Matrix Scientific
2,3-Dimethyl-1H-indol-5-ylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
160.22
MDL號碼:
Iupac Name
2,3-dimethyl-1H-indol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-6-7(2)12-10-4-3-8(11)5-9(6)10/h3-5,12H,11H2,1-2H3
InChI 密鑰
NEFAZJJIHDDXKM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/033604.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/033604.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)