重要文件
MAT181739883
Matrix Scientific
3-[(2-Methyl-2-propenyl)oxy]pyrrolidinehydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.67
MDL號碼:
Iupac Name
3-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-7(2)6-10-8-3-4-9-5-8;/h8-9H,1,3-6H2,2H3;1H
InChI 密鑰
XIUCKVDZSDZVBT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023355.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023355.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)