重要文件
MAT180695190
Matrix Scientific
N-Benzyl-2,4,5-trichloroaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
286.59
MDL號碼:
mp
46-49
Iupac Name
N-benzyl-2,4,5-trichloroaniline
Inchi Code
1S/C13H10Cl3N/c14-10-6-12(16)13(7-11(10)15)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7,17H,8H2
InChI 密鑰
RGDNLQHAMGBXQV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/031662.html
Melting Point
46-49
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/031662.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)