重要文件
MAT161065775
Matrix Scientific
3-[(3-Hydroxypropyl)amino]propanenitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
128.17
MDL號碼:
bp
110-115
Iupac Name
3-[(3-hydroxypropyl)amino]propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c7-3-1-4-8-5-2-6-9/h8-9H,1-2,4-6H2
InChI 密鑰
YTMXVUVIZPTHBO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026771.html
Boiling point
110-115
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026771.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)