重要文件
MAT113927686
Matrix Scientific
3-(4-Chlorophenoxy)pyrrolidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
197.66
MDL號碼:
Iupac Name
4-chlorophenyl 3-pyrrolidinyl ether
Inchi Code
1S/C10H12ClNO/c11-8-1-3-9(4-2-8)13-10-5-6-12-7-10/h1-4,10,12H,5-7H2
InChI 密鑰
GTDFBKVKKRBGIF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023399.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023399.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)