重要文件
MAT113926955
Matrix Scientific
5-Bromo-2-(hexyloxy)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
301.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-bromo-2-(hexyloxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17BrO3/c1-2-3-4-5-8-17-12-7-6-10(14)9-11(12)13(15)16/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
QHRNNKWZVDZLRA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024102.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024102.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)