重要文件
MAT089755942
Matrix Scientific
2-Cyclohexylmethyl-5-methyl-2H-pyrazol-3-ylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
193.29
MDL號碼:
Iupac Name
1-(cyclohexylmethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C11H19N3/c1-9-7-11(12)14(13-9)8-10-5-3-2-4-6-10/h7,10H,2-6,8,12H2,1H3
InChI 密鑰
SOMBQJZNVNRUNK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018761.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018761.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)