重要文件
MAT047027985
Matrix Scientific
2,3-Dihydro-5H-1,4-dithiino[2,3-b]indole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
207.32
MDL號碼:
Iupac Name
2,3-dihydro-5H-[1,4]dithiino[2,3-b]indole
Inchi Code
1S/C10H9NS2/c1-2-4-8-7(3-1)9-10(11-8)13-6-5-12-9/h1-4,11H,5-6H2
InChI 密鑰
VLQFLCQBDYMBJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009832.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009832.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)