重要文件
MAT047025246
Matrix Scientific
2-(N-Methyl-N-butylamino)ethylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
130.23
MDL號碼:
bp
150
Iupac Name
N~1~-butyl-N~1~-methyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-3-4-6-9(2)7-5-8/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
BCHCXIHUKWIMHC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007227.html
Boiling point
150
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007227.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)