重要文件
MANH11E4FEB8
Manchester Organics
(4-Chlorophenyl)methanesulfonyl fluoride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
208.64
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(4-chlorophenyl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
GZLVKJCTDXCXLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S59678
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)