重要文件
MAN238930187
Manchester Organics
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
167.64
MDL號碼:
Iupac Name
7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5,11H,3-4,6H2
InChI 密鑰
BLRKQLICTKRDDZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z20057
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)