重要文件
LIFH961D6FB1
Life Chemicals Inc.
3,5-dichloro-2-methylaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.04
MDL號碼:
Iupac Name
3,5-dichloro-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI 密鑰
OTCBGVAURJAJSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)