重要文件
LIF945291670
Life Chemicals Inc.
sodium 4-hydroxy-2,2-dimethylbutanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
154.14
MDL號碼:
Iupac Name
sodium 4-hydroxy-2,2-dimethylbutanoate
Inchi Code
1S/C6H12O3.Na/c1-6(2,3-4-7)5(8)9;/h7H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DMLOOAKBXWQBNJ-UHFFFAOYSA-M
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)