重要文件
LIF432341728
Life Chemicals Inc.
(6-ethoxypyridin-3-yl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
152.2
MDL號碼:
Iupac Name
(6-ethoxy-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-2-11-8-4-3-7(5-9)6-10-8/h3-4,6H,2,5,9H2,1H3
InChI 密鑰
AMCRMLLUWGBHQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)