重要文件
KEYH14DEC011
Key Organics / BIONET
4-Bromo-2-methoxy-6-methylbenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
245.07
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-2-methoxy-6-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-5-3-6(10)4-7(13-2)8(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
RLDCUIJIUVPBBV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DS-15770
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DS-15770
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)