重要文件
KEY465203305
Key Organics / BIONET
1-(pyridin-4-yl)imidazolidin-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.18
MDL號碼:
Iupac Name
1-(4-pyridinyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c12-8-10-5-6-11(8)7-1-3-9-4-2-7/h1-4H,5-6H2,(H,10,12)
InChI 密鑰
HKCFTGZESMCKJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3660
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3660
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)