重要文件
KEY465201563
Key Organics / BIONET
4-ethenyl-3-methyl-5-(methylsulfanyl)thiophene-2-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
214.31
MDL號碼:
Iupac Name
3-methyl-5-(methylsulfanyl)-4-vinyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10O2S2/c1-4-6-5(2)7(8(10)11)13-9(6)12-3/h4H,1H2,2-3H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
YYBMYUZFQKZPKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FS-1627
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FS-1627
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)