重要文件
KEY465200543
Key Organics / BIONET
5-[(1Z)-1-(dimethylamino)-4,4,4-trifluoro-3-oxobut-1-en-2-yl]-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
335.29
MDL號碼:
Iupac Name
5-[(Z)-2-(dimethylamino)-1-(trifluoroacetyl)ethenyl]-3-phenyl-4-isoxazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C16H12F3N3O2/c1-22(2)9-12(15(23)16(17,18)19)14-11(8-20)13(21-24-14)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,1-2H3/b12-9-
InChI 密鑰
CGEIJOWKMGDJBO-XFXZXTDPSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9H-062
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9H-062
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)